missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(-)-(3S)-3-{[tert-Butyl(dimethyl)silyl]oxy}dihydrofuran-2(3H)-one(>90%), TRC

Artikelnummer. 30331472
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30331472 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30331472 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6914252G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (-)-(3S)-3-{[tert-Butyl(dimethyl)silyl]oxy}dihydrofuran-2(3H)-one
CAS 164264-14-6
Molekylær formel C10H20O3Si
Mængde 2 g
Synonym (3S)-3-[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]dihydro-2(3H)-furanone
InChI formel InChI=1S/C10H20O3Si/c1-10(2,3)14(4,5)13-8-6-7-12-9(8)11/h8H,6-7H2,1-5H3/t8-/m0/s1
SMIL CC(C)(C)[Si](C)(C)O[C@H]1CCOC1=O
IUPAC navn (3S)-3-[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxyoxolan-2-one
Molekylvægt (g/mol) 216.35
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.