missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(3S)-3-{[tert-Butyl(dimethyl)silyl]oxy}-5-hydroxypentan-2-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (-)-(3S)-3-((tert-Butyl(dimethyl)silyl)oxy)-5-hydroxypentan-2-one |
| CAS | 218615-21-5 |
| Molekylær formel | C11H24O3Si |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H24O3Si/c1-9(13)10(7-8-12)14-15(5,6)11(2,3)4/h10,12H,7-8H2,1-6H3/t10-/m0/s1 |
| SMIL | CC(=O)C(CCO)O[Si](C)(C)C(C)(C)C |
| IUPAC navn | (3S)-3-[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxy-5-hydroxypentan-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 232.4 |
| Formel vægt | 232.149 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?