missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(-)-(3S)-3-Hydroxy Quinine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (-)-(3S)-3-Hydroxy Quinine |
| CAS | 78549-61-8 |
| Molekylær formel | C20H24N2O3 |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H24N2O3/c1-3-20(24)12-22-9-7-13(20)10-18(22)19(23)15-6-8-21-17-5-4-14(25-2)11-16(15)17/h3-6,8,11,13,18-19,23-24H,1,7,9-10,12H2,2H3/t13-,18-,19+,20+/m0/s1 |
| SMIL | COC1=CC2=C(C=CN=C2C=C1)C(C3CC4CCN3CC4(C=C)O)O |
| IUPAC navn | (2S,4S,5S)-5-ethenyl-2-[(R)-hydroxy-(6-methoxyquinolin-4-yl)methyl]-1-azabicyclo[2.2.2]octan-5-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 340.42 |
| Formel vægt | 340.179 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?