Få mere at vide
(3S)-(-)-3-Acetamidopyrrolidine, 98%
Artikelnummer. 11397796
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11397796 1 g 1g
11307806 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11397796 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12927.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 114636-31-6 | C6H12N2O | 128.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 114636-31-6
Molekylær formel C6H12N2O
Molekylvægt (g/mol) 128.18
MDL nummer MFCD00082748
InChI nøgle HDCCJUCOIKLZNM-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3s---3-acetamidopyrrolidine, s-n-pyrrolidin-3-yl acetamide, n-3s-pyrrolidin-3-yl acetamide, s-3-acetamidopyrrolidine, acetamide, n-3s-3-pyrrolidinyl, n-3-pyrrolidinyl acetamide #, +-n-3r-pyrrolidin-3-yl acetamide, s-3-acetamido-pyrrolidine, 3s-3-acetamidopyrrolidine, s-n-pyrrolidin-3-ylacetamide
PubChem CID 7021471
IUPAC navn N-[(3S)-pyrrolidin-3-yl]acetamid
SMIL CC(=O)NC1CCNC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (3S)-(-)-3-Acetamidopyrrolidine
Smeltepunkt 52°C to 57°C
Kogepunkt 70°C to 72°C (40 mmHg)
Mængde 1 g
FN nummer UN3259
Beilstein 4904139
Optisk rotation −46.5° (c=1 in Ethanol)
Formel vægt 128.17
Procent renhed 98%