Få mere at vide
(3S)-3,4-Dihydroxybutanoic Acid Ethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3S)-3,4-Dihydroxybutanoic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 108585-47-3 |
| Molekylær formel | C6 H12 O4 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | (3S)-3,4-Dihydroxybutyric Acid Ethyl Ester, Ethyl (S)-3,4-Dihydroxybutyrate |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O4/c1-2-10-6(9)3-5(8)4-7/h5,7-8H,2-4H2,1H3/t5-/m0/s1 |
| SMIL | CCOC(=O)C[C@H](O)CO |
| IUPAC navn | ethyl (3S)-3,4-dihydroxybutanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 148.16 |
| Formel vægt | 148.0736 |