Få mere at vide
(3S)-3-[4-[(5-Bromo-2-chlorophenyl)methyl]phenoxy]tetrahydrofuran, Mikromol
Beskrivelse
(3S)-3-[4-[(5-Bromo-2-chlorophenyl)methyl]phenoxy]tetrahydrofuran, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3S)-3-[4-[(5-Bromo-2-chlorophenyl)methyl]phenoxy]tetrahydrofuran |
| CAS | 915095-89-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | (3S)-3-[4-[(5-Bromo-2-chlorophenyl)methyl]phenoxy]tetrahydrofuran |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C17H16BrClO2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Empagliflozin Impurity I, (S)-3-(4-(5-Bromo-2-chlorobenzyl)phenoxy)tetrahydrofuran; |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | C1=C(C=CC(=C1)O[C@H]2CCOC2)CC3=CC(=CC=C3Cl)Br |
| Molekylvægt (g/mol) | 367.66 |
| Vis mere |