Få mere at vide
(3S)-3-[4-[(2-Chloro-5-iodophenyl)methyl]phenoxy]tetrahydrofuran, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3S)-3-[4-[(2-Chloro-5-iodophenyl)methyl]phenoxy]tetrahydrofuran |
| CAS | 915095-94-2 |
| Molekylær formel | C17H16ClIO2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Furan, 3-[4-[(2-chloro-5-iodophenyl)methyl]phenoxy]tetrahydro-, (3S)- (9CI, ACI), (3S)-3-[4-[(2-Chloro-5-iodophenyl)methyl]phenoxy]tetrahydrofuran (ACI), (3S)-3-[4-[(2-Chloro-5-iodophenyl)methyl]phenoxy]oxolane, (S)-3-(4-(2-Chloro-5-iodobenzyl)phenoxy)tetrahydrofuran, (3S)-3-[4-[(2-Chloro-5-iodophenyl)methyl]phenoxy]tetrahydro-furan |
| InChI formel | InChI=1S/C17H16ClIO2/c18-17-6-3-14(19)10-13(17)9-12-1-4-15(5-2-12)21-16-7-8-20-11-16/h1-6,10,16H,7-9,11H2/t16-/m0/s1 |
| SMIL | Clc1ccc(I)cc1Cc2ccc(O[C@H]3CCOC3)cc2 |
| IUPAC navn | (3S)-3-[4-[(2-chloro-5-iodophenyl)methyl]phenoxy]oxolane |
| Molekylvægt (g/mol) | 414.67 |
| Formel vægt | 413.9884 |