missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(3S)-3-[3-[(1E)-2-(7-Chloro-2-quinolinyl)ethenyl]phenyl]-4,5-dihydro-2-benzoxepin-1(3H)-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3S)-3-[3-[(1E)-2-(7-Chloro-2-quinolinyl)ethenyl]phenyl]-4,5-dihydro-2-benzoxepin-1(3H)-one |
| CAS | 1100617-38-6 |
| Molekylær formel | C27H20ClNO2 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Montelukast Impurity 17 |
| InChI formel | InChI=1S/C27H20ClNO2/c28-22-12-9-20-10-14-23(29-25(20)17-22)13-8-18-4-3-6-21(16-18)26-15-11-19-5-1-2-7-24(19)27(30)31-26/h1-10,12-14,16-17,26H,11,15H2/b13-8+/t26-/m0/s1 |
| SMIL | Clc1ccc2ccc(\C=C\c3cccc(c3)[C@@H]4CCc5ccccc5C(=O)O4)nc2c1 |
| IUPAC navn | (3S)-3-[3-[(E)-2-(7-chloroquinolin-2-yl)ethenyl]phenyl]-4,5-dihydro-3H-2-benzoxepin-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 425.91 |
| Formel vægt | 425.1183 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?