Få mere at vide
(3S)-3-(2-Methylpropyl)-pentanedioic Acid 1-Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3S)-3-(2-Methylpropyl)-pentanedioic Acid 1-Methyl Ester |
| CAS | 181289-25-8 |
| Molekylær formel | C10H18O4 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Pregabalin Impurity 17 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H18O4/c1-7(2)4-8(5-9(11)12)6-10(13)14-3/h7-8H,4-6H2,1-3H3,(H,11,12)/t8-/m0/s1 |
| SMIL | COC(=O)C[C@@H](CC(C)C)CC(=O)O |
| IUPAC navn | (3S)-3-(2-methoxy-2-oxoethyl)-5-methylhexanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 202.25 |
| Formel vægt | 202.1205 |