Få mere at vide
[(3S)-3-[[(1S)-3-Cyclohexyl-1-(ethoxycarbonyl)propyl]amino]-2-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepin-1-yl]acetic Acid Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 18010610
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
18010610 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18010610 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1229.060025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
[(3S)-3-[[(1S)-3-Cyclohexyl-1-(ethoxycarbonyl)propyl]amino]-2-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepin-1-yl]acetic Acid Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale ((3S)-3-([(1S)-3-Cyclohexyl-1-(ethoxycarbonyl)propyl]amino)-2-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepin-1-yl)acetic Acid Hydrochloride
CAS 2775292-18-5
Analyt- eller komponentnavne ((3S)-3-([(1S)-3-Cyclohexyl-1-(ethoxycarbonyl)propyl]amino)-2-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepin-1-yl)acetic Acid Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C24 H28 N2 O5 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1H-1-Benzazepine-1-acetic acid, 3-[[(1S)-1-(ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-, hydrochloride (1:1), (3R)-rel-, 1H-1-Benzazepine-1-acetic acid, 3-[[1-(ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-, monohydrochloride, (R*,S*)- (9CI), [(3S)-3-[[(1S)-3-Cyclohexyl-1-(ethoxycarbonyl)propyl]amino]-2-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepin-1-yl]acetic Acid Hydrochloride, Benazepril Hydrochloride Imp. D (EP), Benazepril Imp. D (EP), Benazepril USP Related Compound D, Benazepril USP RC D, 3-(1-Ethoxycarbonyl-3-cyclohexyl-(1S)-propyl)amino-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-1H-1-(3S)-benzazepine-1-acetic acid monohydrochloride, Benazepril Related Compound D (USP), Benazepril Related Compound D as Hydrochloride, Benazepril Hydrochloride Impurity D as Hydrochloride, Benazepril Impurity D as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C24H28N2O5.ClH/c1-2-31-24(30)20(14-12-17-8-4-3-5-9-17)25-19-15-13-18-10-6-7-11-21(18)26(23(19)29)16-22(27)28;/h3-11,19-20,25H,2,12-16H2,1H3,(H,27,28);1H/t19-,20+;/m1./s1
SMIL Cl.CCOC(=O)[C@H](CCc1ccccc1)N[C@@H]2CCc3ccccc3N(CC(=O)O)C2=O
IUPAC navn 2-[(3R)-3-[[(2S)-1-ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl]amino]-2-oxo-4,5-dihydro-3H-1-benzazepin-1-yl]acetic acid;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 460.95
Mængde 25 mg
Formel vægt 460.1765 g/mol