Få mere at vide
[(3S)-3-[[(1R)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-2-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepin-1-yl]eddikesyrehydrochlorid ((1R,3S)-Benazepril Hydrochlorid), Mikromol™
Artikelnummer. 30051127
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051127 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30051127 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1229.080025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
[(3S)-3-[[(1R)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-2-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepin-1-yl] eddikesyrehydrochlorid ((1R,3S)-Benazepril Hydrochlorid)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (3S)-3-[[(1R)-1-(ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-1H-1-benzazepine-1-acetic acid, monohydrochloride
CAS 86541-77-7
Analyt- eller komponentnavne (3S)-3-[[(1R)-1-(ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-1H-1-benzazepine-1-acetic acid, monohydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C24 H28 N2 O5 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Benazepril Hydrochloride Imp. B (EP), Benazepril Imp. B (EP), Benazepril USP Related Compound B, Benazepril USP RC B, (3S)-3-[[(1R)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-1H-1-benzazepine-1-acetic Acid Hydrochloride (1:1), 1H-1-Benzazepine-1-acetic acid, 3-[[(1R)-1-(ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-, monohydrochloride, (3S)- (9CI), 1H-1-Benzazepine-1-acetic acid, 3-[[1-(ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-, monohydrochloride, [S-(R*,S*)]-, Benazepril Related Compound B as Hydrochloride, Benazepril Hydrochloride Impurity B as (1R,3S)-Enantiomer Hydrochloride, Benazepril Impurity B as (1R,3S)-Enantiomer Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C24H28N2O5.ClH/c1-2-31-24(30)20(14-12-17-8-4-3-5-9-17)25-19-15-13-18-10-6-7-11-21(18)26(23(19)29)16-22(27)28;/h3-11,19-20,25H,2,12-16H2,1H3,(H,27,28);1H/t19-,20+;/m0./s1
SMIL Cl.CCOC(=O)[C@@H](CCc1ccccc1)N[C@H]2CCc3ccccc3N(CC(=O)O)C2=O
IUPAC navn 2-[(3S)-3-[[(2R)-1-ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl]amino]-2-oxo-4,5-dihydro-3H-1-benzazepin-1-yl]eddikesyre; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 460.95
Mængde 25 mg
Formel vægt 460,1765 g/mol