Få mere at vide
(3S)-2-[(2S)-2-[[(1S)-1-Carboxy-3-phenylpropyl]amino]propanoyl]-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic Acid (Quinaprilat), Mikromol™
Artikelnummer. 30051097
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051097 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30051097 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0628.040025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(3S)-2-[(2S)-2-[[(1S)-1-Carboxy-3-phenylpropyl]amino]propanoyl]-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic Acid (Quinaprilat)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Quinaprilat
CAS 82768-85-2
Analyt- eller komponentnavne Quinaprilat
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C23 H26 N2 O5
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 3-Isoquinolinecarboxylic acid, 2-[(2S)-2-[[(1S)-1-carboxy-3-phenylpropyl]amino]-1-oxopropyl]-1,2,3,4-tetrahydro-, (3S)-, 3-Isoquinolinecarboxylic acid, 2-[2-[(1-carboxy-3-phenylpropyl)amino]-1-oxopropyl]-1,2,3,4-tetrahydro-, [3S-[2[R*(R*)],3R*]]-, CI 928, Quinaprilat, Quinapril Hydrochloride Imp. C (EP), Quinapril Related Compound B, Quinapril Hydrochloride Impurity C, Quinapril Impurity C
InChI formel InChI=1S/C23H26N2O5/c1-15(24-19(22(27)28)12-11-16-7-3-2-4-8-16)21(26)25-14-18-10-6-5-9-17(18)13-20(25)23(29)30/h2-10,15,19-20,24H,11-14H2,1H3,(H,27,28)(H,29,30)/t15-,19-,20-/m0/s1
SMIL C[C@H](N[C@@H](CCc1ccccc1)C(=O)O)C(=O)N2Cc3ccccc3C[C@H]2C(=O)O
IUPAC navn (3S)-2-[(2S)-2-[[(1S)-1-carboxy-3-phenylpropyl]amino]propanoyl]-3,4-dihydro-1H-isoquinoline-3-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 410.46
Mængde 25 mg
Formel vægt 410.1842 g/mol