Få mere at vide
(3S)-1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3S)-1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-ol |
| CAS | 34583-34-1 |
| Molekylær formel | C7 H13 N O |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | (3S)-1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-ol, 1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-ol, (S)-, (+)-Quinuclidin-3-ol, (3S)-(+)-Quinuclidin-3-ol, (3S)-Quinuclidin-3-ol, (S)-(+)-1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-ol, (S)-(+)-3-Quinuclidinol, (S)-(+)-Azabicyclo[2.2.2]octane-3-ol, (S)-1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-ol, (S)-3-Hydroxyquinuclidine, (S)-3-Quinuclidinol |
| InChI formel | InChI=1S/C7H13NO/c9-7-5-8-3-1-6(7)2-4-8/h6-7,9H,1-5H2/t7-/m1/s1 |
| SMIL | O[C@@H]1CN2CCC1CC2 |
| IUPAC navn | (3S)-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 127.18 |
| Formel vægt | 127.1 |