missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(3S)-1-Azabicyclo[2.2.2]oktan-3-ol ((3S)-3-Quinuclidinol), Mikromol

Artikelnummer. 30457847
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30457847 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30457847 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1342.060025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Opdag Mikromol – din pålidelige kilde til højkvalitets farmaceutiske referencestandarder. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.

(3S)-1-Azabicyclo[2.2.2]oktan-3-ol ((3S)-3-Quinuclidinol), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (3S)-1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-ol
CAS 34583-34-1
Analyt- eller komponentnavne (3S)-1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-ol
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C7 H13 N O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym (3S)-1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-ol, 1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-ol, (S)-, (+)-Quinuclidin-3-ol, (3S)-(+)-Quinuclidin-3-ol, (3S)-Quinuclidin-3-ol, (S)-(+)-1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-ol, (S)-(+)-3-Quinuclidinol, (S)-(+)-Azabicyclo[2.2.2]octane-3-ol, (S)-1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-ol, (S)-3-Hydroxyquinuclidine, (S)-3-Quinuclidinol
InChI formel InChI=1S/C7H13NO/c9-7-5-8-3-1-6(7)2-4-8/h6-7,9H,1-5H2/t7-/m1/s1
Løsningstype Fedt
SMIL O[C@@H]1CN2CCC1CC2
IUPAC navn (3S)-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-ol
Molekylvægt (g/mol) 127.18
Mængde 25 mg
Formel vægt 127,1 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.