Få mere at vide
(3S)-1-Azabicyclo[2.2.2]oktan-3-amin dihydrochlorid ((3S)-3-aminoquinuclidin dihydrochlorid), Mikromol™
Artikelnummer. 30049647
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30049647 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30049647 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3779.090025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
(3S)-1-Azabicyclo[2.2.2]oktan-3-amin dihydrochlorid ((3S)-3-aminoquinuclidin dihydrochlorid)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (3S)-3-Aminoquinuclidine Dihydrochloride
CAS 119904-90-4
Analyt- eller komponentnavne (3S)-3-Aminoquinuclidine Dihydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C7 H14 N2 . 2 Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-amine, hydrochloride (1:2), (3S)-, 1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-amine, dihydrochloride, (3S)- (9CI), 1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-amine, dihydrochloride, (S)-, (3S)-1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-amine dihydrochloride, (S)-(-)-3-Aminoquinuclidine dihydrochloride, (S)-3-Aminoquinuclidine dihydrochloride, (S)-Quinuclidin-3-amine dihydrochloride, 3(S)-Aminoquinuclidine dihydrochloride
InChI formel InChI=1S/C7H14N2.2ClH/c8-7-5-9-3-1-6(7)2-4-9;;/h6-7H,1-5,8H2;2*1H/t7-;;/m1../s1
SMIL Cl.Cl.N[C@@H]1CN2CCC1CC2
IUPAC navn (3S)-quinuclidin-3-amine; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 199.121
Mængde 25 mg
Formel vægt 198,0691 g/mol