Få mere at vide
(3S)-1,3-Bis-O-tert-Butyldimethylsilyl 3-Hydroxy Vitamin D2 SO2 Adduct (Mixture of Diastereomers), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3S)-1,3-Bis-O-tert-Butyldimethylsilyl 3-Hydroxy Vitamin D2 SO2 Adduct (Mixture of Diastereomers) |
| CAS | 170081-46-6 |
| Molekylær formel | C40H72O4SSi2 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | [[(1alpha,3beta,7E,22E)-6,19-Sulfonyl-9,10-secoergosta-5(10),7,22-triene-1,3-diyl]bis(oxy)]bis[(1,1-dimethylethyl)dimethyl-silane |
| InChI formel | InChI=1S/C40H72O4SSi2/c1-27(2)28(3)18-19-29(4)34-20-21-35-30(17-16-22-40(34,35)11)23-37-32-24-31(43-46(12,13)38(5,6)7)25-36(33(32)26-45(37,41)42)44-47(14,15)39(8,9)10/h18-19,23,27-29,31,34-37H,16-17,20-22,24-26H2,1-15H3/b19-18+,30-23+/t28-,29?,31+,34+,35-,36-,37?,40+/m0/s1 |
| SMIL | CC(C)[C@@H](C)\C=C\C(C)[C@H]1CC[C@H]2\C(=C\C3C4=C(CS3(=O)=O)[C@H](C[C@@H](C4)O[Si](C)(C)C(C)(C)C)O[Si](C)(C)C(C)(C)C)\CCC[C@]12C |
| IUPAC navn | [(4S,6R)-1-[(E)-[(1R,3aS,7aR)-1-[(E,5R)-5,6-dimethylhept-3-en-2-yl]-7a-methyl-2,3,3a,5,6,7-hexahydro-1H-inden-4-ylidene]methyl]-6-[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxy-2,2-dioxo-1,3,4,5,6,7-hexahydro-2-benzothiophen-4-yl]oxy-tert-butyl-dimethylsilane |
| Molekylvægt (g/mol) | 705.23 |
| Formel vægt | 704.469 |