Få mere at vide
(3S)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinolin-3-carboxylsyre, Mikromol™
Artikelnummer. 30051259
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30051259 25 mg
30049657 100 mg
30463481 4 x 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30051259 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0628.020025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
(3S)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinolin-3-carboxylsyre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (3S)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic Acid
CAS 74163-81-8
Analyt- eller komponentnavne (3S)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic Acid
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C10 H11 N O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Quinapril Hydrochloride Imp. A (EP), Quinapril Imp. A (EP), (3S)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic Acid, Quinapril Hydrochloride Impurity A, Quinapril Impurity A
InChI formel InChI=1S/C10H11NO2/c12-10(13)9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-11-9/h1-4,9,11H,5-6H2,(H,12,13)/t9-/m0/s1
SMIL OC(=O)[C@@H]1Cc2ccccc2CN1
IUPAC navn (3S)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-3-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 177.2
Mængde 25 mg
Formel vægt 177.079 g/mol