missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(3S)-1,2,3,4-Tetrahydro-6,7-dimethoxy-3-isoquinolinolincarboxylsyre hydrochlorid, TRC

Artikelnummer. 30425202
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30425202 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30425202 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT2931905G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (3S)-1,2,3,4-Tetrahydro-6,7-dimethoxy-3-isoquinolinecarboxylic acid hydrochloride
CAS 82586-62-7
Molekylær formel C12 H15 N O4 . Cl H
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C12H15NO4.ClH/c1-16-10-4-7-3-9(12(14)15)13-6-8(7)5-11(10)17-2;/h4-5,9,13H,3,6H2,1-2H3,(H,14,15);1H/t9-;/m0./s1
SMIL Cl.COc1cc2CN[C@@H](Cc2cc1OC)C(=O)O
IUPAC navn (3S)-6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-3-carboxylsyre; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 273.713
Formel vægt 273.077
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.