Få mere at vide
(3S)-1,2,3,4-Tetrahydro-6,7-dimethoxy-3-isoquinolinolincarboxylsyre hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30423509
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30423509 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30423509 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT293190100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (3S)-1,2,3,4-Tetrahydro-6,7-dimethoxy-3-isoquinolinecarboxylic acid hydrochloride
CAS 82586-62-7
Molekylær formel C12 H15 N O4 . Cl H
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C12H15NO4.ClH/c1-16-10-4-7-3-9(12(14)15)13-6-8(7)5-11(10)17-2;/h4-5,9,13H,3,6H2,1-2H3,(H,14,15);1H/t9-;/m0./s1
SMIL Cl.COc1cc2CN[C@@H](Cc2cc1OC)C(=O)O
IUPAC navn (3S)-6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-3-carboxylsyre; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 273.713
Formel vægt 273.077