Få mere at vide
(3S)-1,2,3,4-Tetrahydro-6,7-dimethoxy-3-isoquinolinolincarboxylsyre hydrochlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3S)-1,2,3,4-Tetrahydro-6,7-dimethoxy-3-isoquinolinecarboxylic acid hydrochloride |
| CAS | 82586-62-7 |
| Molekylær formel | C12 H15 N O4 . Cl H |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15NO4.ClH/c1-16-10-4-7-3-9(12(14)15)13-6-8(7)5-11(10)17-2;/h4-5,9,13H,3,6H2,1-2H3,(H,14,15);1H/t9-;/m0./s1 |
| SMIL | Cl.COc1cc2CN[C@@H](Cc2cc1OC)C(=O)O |
| IUPAC navn | (3S)-6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-3-carboxylsyre; hydrochlorid |
| Molekylvægt (g/mol) | 273.713 |
| Formel vægt | 273.077 |