Få mere at vide
(3RS)-N-Methyl-3-phenyl-3-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]propan-1-amine Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 30049382
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30049382 100 mg
30049379 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30049382 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0256.03
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(3RS)-N-Methyl-3-phenyl-3-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]propan-1-amine Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (3RS)-N-Methyl-3-phenyl-3-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]propan-1-amine Hydrochloride
CAS 79088-29-2
Analyt- eller komponentnavne (3RS)-N-Methyl-3-phenyl-3-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]propan-1-amine Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C17 H18 F3 N O . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Fluoxetine Hydrochloride Imp. C (EP), Fluoxetine Imp. C (EP), Fluoxetine USP Related Compound A, Fluoxetine USP RC A, (3RS)-N-Methyl-3-phenyl-3-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]propan-1-amine Hydrochloride, Fluoxetine Hydrochloride Imp. C (EP) as Hydrochloride, Fluoxetine Related Compound A as Hydrochloride, Fluoxetine Hydrochloride Impurity C as Hydrochloride, Fluoxetine Impurity C as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C17H18F3NO.ClH/c1-21-11-10-16(13-6-3-2-4-7-13)22-15-9-5-8-14(12-15)17(18,19)20;/h2-9,12,16,21H,10-11H2,1H3;1H
SMIL Cl.CNCCC(Oc1cccc(c1)C(F)(F)F)c2ccccc2
IUPAC navn N-methyl-3-phenyl-3-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]propan-1-amine;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 345.79
Mængde 100 mg
Formel vægt 345.1107 g/mol