missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(3RS)-N-Methyl-3-phenyl-3-[2-(trifluoromethyl)phenoxy]propan-1-amine Hydrochloride (2-Trifluoromethylisomer of Fluoxetine Hydrochloride), Mikromol™
Beskrivelse
(3RS)-N-Methyl-3-phenyl-3-[2-(trifluoromethyl)phenoxy]propan-1-amine Hydrochloride (2-Trifluoromethylisomer of Fluoxetine Hydrochloride)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3RS)-N-Methyl-3-phenyl-3-[2-(trifluoromethyl)phenoxy]propan-1-amine Hydrochloride |
| CAS | 2243504-22-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | (3RS)-N-Methyl-3-phenyl-3-[2-(trifluoromethyl)phenoxy]propan-1-amine Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C17 H18 F3 N O . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | (3RS)-N-Methyl-3-phenyl-3-[2-(trifluoromethyl)phenoxy]propan-1-amine Hydrochloride, 2-Trifluoromethylisomer of Fluoxetine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C17H18F3NO.ClH/c1-21-12-11-15(13-7-3-2-4-8-13)22-16-10-6-5-9-14(16)17(18,19)20;/h2-10,15,21H,11-12H2,1H3;1H |
| SMIL | Cl.CNCCC(Oc1ccccc1C(F)(F)F)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | N-methyl-3-phenyl-3-[2-(trifluoromethyl)phenoxy]propan-1-amine;hydrochloride |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?