Få mere at vide
(3RS)-7-Chloro-5-(2-chlorophenyl)-2-oxo-2,3-dihydro-1H-1,4-benzodiazepin-3-ylAcetate (Lorazepam Acetate), Mikromol
Artikelnummer. 30463635
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30463635 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30463635 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0071.070025
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(3RS)-7-Chloro-5-(2-chlorophenyl)-2-oxo-2,3-dihydro-1H-1,4-benzodiazepin-3-ylAcetate (Lorazepam Acetate), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lorazepam Acetate
CAS 2848-96-6
Analyt- eller komponentnavne Lorazepam Acetate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C17 H12 Cl2 N2 O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym ((3RS)-7-Chloro-5-(2-chlorophenyl)-2-oxo-2,3-dihydro-1H-1,4-benzodiazepin-3-yl Acetate), Lorazepam Imp. B (EP), Lorazepam USP Related Compound A, Lorazepam USP RC A, (3RS)-7-Chloro-5-(2-chlorophenyl)-2-oxo-2,3-dihydro-1H-1,4-benzodiazepin-3-ylAcetate, Lorazepam Acetate, Lorazepam Related Compound A, Lorazepam Impurity B
InChI formel InChI=1S/C17H12Cl2N2O3/c1-9(22)24-17-16(23)20-14-7-6-10(18)8-12(14)15(21-17)11-4-2-3-5-13(11)19/h2-8,17H,1H3,(H,20,23)
Løsningstype Neat
SMIL CC(=O)OC1N=C(c2ccccc2Cl)c3cc(Cl)ccc3NC1=O
IUPAC navn [7-chloro-5-(2-chlorophenyl)-2-oxo-1,3-dihydro-1,4-benzodiazepin-3-yl] acetate
Molekylvægt (g/mol) 363.19
Mængde 25 mg
Formel vægt 362.0225 g/mol