missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(3RS)-7-Chloro-5-(2-chlorophenyl)-2-oxo-2,3-dihydro-1H-1,4-benzodiazepin-3-ylAcetate (Lorazepam Acetate), Mikromol
Beskrivelse
(3RS)-7-Chloro-5-(2-chlorophenyl)-2-oxo-2,3-dihydro-1H-1,4-benzodiazepin-3-ylAcetate (Lorazepam Acetate), Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lorazepam Acetate |
| CAS | 2848-96-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | Lorazepam Acetate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C17 H12 Cl2 N2 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | ((3RS)-7-Chloro-5-(2-chlorophenyl)-2-oxo-2,3-dihydro-1H-1,4-benzodiazepin-3-yl Acetate), Lorazepam Imp. B (EP), Lorazepam USP Related Compound A, Lorazepam USP RC A, (3RS)-7-Chloro-5-(2-chlorophenyl)-2-oxo-2,3-dihydro-1H-1,4-benzodiazepin-3-ylAcetate, Lorazepam Acetate, Lorazepam Related Compound A, Lorazepam Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C17H12Cl2N2O3/c1-9(22)24-17-16(23)20-14-7-6-10(18)8-12(14)15(21-17)11-4-2-3-5-13(11)19/h2-8,17H,1H3,(H,20,23) |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | CC(=O)OC1N=C(c2ccccc2Cl)c3cc(Cl)ccc3NC1=O |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?