Få mere at vide
(3RS)-6,8-Dibromo-3-cyclohexyl-3-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinazolin-3-ium Chloride, Mikromol™
Beskrivelse
(3RS)-6,8-Dibromo-3-cyclohexyl-3-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinazolin-3-ium Chloride
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3RS)-6,8-Dibromo-3-cyclohexyl-3-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinazolin-3-ium Chloride |
| CAS | 1660957-93-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | (3RS)-6,8-Dibromo-3-cyclohexyl-3-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinazolin-3-ium Chloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C15 H21 Br2 N2 . Cl |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Bromhexine Hydrochloride Imp. E (EP), Bromhexine Imp. E (EP), 6,8-dibromo-3-cyclohexyl-1,2,3,4-tetrahydro-3-methylquinazolinium Chloride (1:1), (3RS)-6,8-Dibromo-3-cyclohexyl-3-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinazolin-3-ium Chloride, Bromhexine Hydrochloride Impurity E as Chloride, Bromhexine Impurity E as Chloride |
| SMIL | [Cl-].C[N+]1(CNc2c(Br)cc(Br)cc2C1)C3CCCCC3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 424.61 |
| Mængde | 25 mg |
| Vis mere |