Få mere at vide
(3RS)-6,8-Dibromo-3-cyclohexyl-3-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinazolin-3-ium Chloride, Mikromol™
Artikelnummer. 17968084
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17968084 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17968084 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0065.080025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(3RS)-6,8-Dibromo-3-cyclohexyl-3-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinazolin-3-ium Chloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (3RS)-6,8-Dibromo-3-cyclohexyl-3-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinazolin-3-ium Chloride
CAS 1660957-93-6
Analyt- eller komponentnavne (3RS)-6,8-Dibromo-3-cyclohexyl-3-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinazolin-3-ium Chloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H21 Br2 N2 . Cl
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Bromhexine Hydrochloride Imp. E (EP), Bromhexine Imp. E (EP), 6,8-dibromo-3-cyclohexyl-1,2,3,4-tetrahydro-3-methylquinazolinium Chloride (1:1), (3RS)-6,8-Dibromo-3-cyclohexyl-3-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinazolin-3-ium Chloride, Bromhexine Hydrochloride Impurity E as Chloride, Bromhexine Impurity E as Chloride
SMIL [Cl-].C[N+]1(CNc2c(Br)cc(Br)cc2C1)C3CCCCC3
Molekylvægt (g/mol) 424.61
Mængde 25 mg
Formel vægt 424.605 g/mol