Få mere at vide
(3RS)-4-(Dimethylamino)-3-methyl-2,2-diphenylbutannitril (Isodidiavalo), Mikromol™
Artikelnummer. 18062480
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
18062480 50 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18062480 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0531.12
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
(3RS)-4-(Dimethylamino)-3-methyl-2,2-diphenylbutannitril (Isodidiavalo)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isodidiavalo
CAS 1-2-6293
Analyt- eller komponentnavne Isodidiavalo
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C19 H22 N2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Methadone Hydrochoride Imp. C (EP), (3RS)-4-(Dimethylamino)-3-methyl-2,2-diphenylbutanenitrile, Isodidiavalo, alpha-[2-(Dimethylamino)-1-methylethyl]-alpha-phenylbenzeneacetonitrile, 4-(Dimethylamino)-3-methyl-2,2-diphenylbutyronitrile, 2,2-Diphenyl-3-methyl-4-(dimethylamino)butyronitrile, NSC 9993, Tuso-Blandin, Methadone Imp. C (EP), Methadone Related Compound C, Methadone Hydrochloride Impurity C, Methadone Impurity C
InChI formel InChI=1S/C19H22N2/c1-16(14-21(2)3)19(15-20,17-10-6-4-7-11-17)18-12-8-5-9-13-18/h4-13,16H,14H2,1-3H3
SMIL CC(CN(C)C)C(C#N)(c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC navn 4-(dimethylamino)-3-methyl-2,2-diphenylbutannitril
Molekylvægt (g/mol) 278.39
Mængde 50 mg
Formel vægt 278,1783 g/mol