Få mere at vide
(3RS)-4-(Dimethylamino)-3-methyl-2,2-diphenylbutanenitrile Hydrochloride (Isodidiavalo Hydrochloride), Mikromol™
Beskrivelse
(3RS)-4-(Dimethylamino)-3-methyl-2,2-diphenylbutanenitrile Hydrochloride (Isodidiavalo Hydrochloride)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3RS)-4-(Dimethylamino)-3-methyl-2,2-diphenylbutanenitrile Hydrochloride (Isodidiavalo Hydrochloride) |
| CAS | 63867-26-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | (3RS)-4-(Dimethylamino)-3-methyl-2,2-diphenylbutanenitrile Hydrochloride (Isodidiavalo Hydrochloride) |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C19 H22 N2 . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Methadone Hydrochoride Imp. C (EP), Methadone Imp. C (EP), (3RS)-4-(Dimethylamino)-3-methyl-2,2-diphenylbutanenitrile Hydrochloride, Methadone Hydrochoride Imp. C (EP) as Hydrochloride, Isodidiavalo Hydrochloride, Methadone Related Compound C as Hydrochloride, Methadone Hydrochloride Impurity C as Hydrochloride, Methadone Impurity C as Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C19H22N2.ClH/c1-16(14-21(2)3)19(15-20,17-10-6-4-7-11-17)18-12-8-5-9-13-18;/h4-13,16H,14H2,1-3H3;1H |
| SMIL | Cl.CC(CN(C)C)C(C#N)(c1ccccc1)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | 4-(dimethylamino)-3-methyl-2,2-diphenylbutanenitrile;hydrochloride |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?