Få mere at vide
(3RS)-3-(Dimethylamino)methyl-9-methyl-1,2,3,9-tetrahydro-4H-carbazol-4-one, Mikromol™
Artikelnummer. 18021400
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18021400 100 mg
18001620 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18021400 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0252.03
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(3RS)-3-(Dimethylamino)methyl-9-methyl-1,2,3,9-tetrahydro-4H-carbazol-4-one
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (3RS)-3-(Dimethylamino)methyl-9-methyl-1,2,3,9-tetrahydro-4H-carbazol-4-one
CAS 153139-56-1
Analyt- eller komponentnavne (3RS)-3-(Dimethylamino)methyl-9-methyl-1,2,3,9-tetrahydro-4H-carbazol-4-one
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C16 H20 N2 O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Ondansetron Hydrochloride Dihydrate Imp. A (EP), Ondansetron Imp. A (EP), Ondansetron USP Related Compound A, Ondansetron USP RC A, (3RS)-3-(Dimethylamino)methyl-9-methyl-1,2,3,9-tetrahydro-4H-carbazol-4-one, Ondansetron Related Compound A, Ondansetron Hydrochloride Dihydrate Impurity A, Ondansetron Impurity A
InChI formel InChI=1S/C16H20N2O/c1-17(2)10-11-8-9-14-15(16(11)19)12-6-4-5-7-13(12)18(14)3/h4-7,11H,8-10H2,1-3H3
SMIL CN(C)CC1CCc2c(C1=O)c3ccccc3n2C
IUPAC navn 3-[(dimethylamino)methyl]-9-methyl-2,3-dihydro-1H-carbazol-4-one
Molekylvægt (g/mol) 256.34
Mængde 100 mg
Formel vægt 256.1576 g/mol