Få mere at vide
(3RS)-3-(Dimethylamino)methyl-9-methyl-1,2,3,9-tetrahydro-4H-carbazol-4-one Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 18082110
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
18082110 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18082110 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0252.100025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(3RS)-3-(Dimethylamino)methyl-9-methyl-1,2,3,9-tetrahydro-4H-carbazol-4-one Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (3RS)-3-(Dimethylamino)methyl-9-methyl-1,2,3,9-tetrahydro-4H-carbazol-4-one Hydrochloride
CAS 119812-29-2
Analyt- eller komponentnavne (3RS)-3-(Dimethylamino)methyl-9-methyl-1,2,3,9-tetrahydro-4H-carbazol-4-one Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C16 H20 N2 O . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Ondansetron Hydrochloride Dihydrate Imp. A (EP), Ondansetron Imp. A (EP), Ondansetron USP Related Compound A, Ondansetron USP RC A, (3RS)-3-(Dimethylamino)methyl-9-methyl-1,2,3,9-tetrahydro-4H-carbazol-4-one Hydrochloride, Ondansetron Hydrochloride Dihydrate Imp. A (EP) as Hydrochloride, 3-[(Dimethylamino)methyl]-1,2,3,9-tetrahydro-9-methyl-4H-carbazol-4-one monohydrochloride, GR 37896A, BP Ondansetron Impurity A, Ph Eur Ondansetron Impurity A, USP Ondanestron Related Compound A, ondansetron mannich compound (GR 37896A), Ondansetron Related Compound A as Hydrochloride, Ondansetron Hydrochloride Dihydrate Impurity A as Hydrochloride, Ondansetron Impurity A as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C16H20N2O.ClH/c1-17(2)10-11-8-9-14-15(16(11)19)12-6-4-5-7-13(12)18(14)3;/h4-7,11H,8-10H2,1-3H3;1H
SMIL Cl.CN(C)CC1CCc2c(C1=O)c3ccccc3n2C
IUPAC navn 3-[(dimethylamino)methyl]-9-methyl-2,3-dihydro-1H-carbazol-4-one;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 292.8
Mængde 25 mg
Formel vægt 292.1342 g/mol