Få mere at vide
(3RS)-3-(4-klorfenyl)-N-methyl-3-(pyridin-2-yl)propan-1-amin maleat, Mikromol™
Artikelnummer. 18063930
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18063930 100 mg
18020540 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18063930 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0090.13
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
(3RS)-3-(4-Klor-phenyl)-N-methyl-3-(pyridin-2-yl)propan-1-amin Malat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Desmethylchlorphenamine Maleate
CAS 22630-25-7
Analyt- eller komponentnavne Desmethylchlorphenamine Maleate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C15 H17 Cl N2 . C4 H4 O4
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym (3RS)-3-(4-Chloro-phenyl)-N-methyl-3-(pyridin-2-yl)propan-1-amine Maleate, Chlorphenamine Maleate Imp. C (EP) as Maleate, Desmethylchlorphenamine Maleate, Chlorphenamine Maleate Imp. C (EP), Chlorphenamine Imp. C (EP), Chlorpheniramine USP Related Compound C, Chlorpheniramine USP RC C, Chlorpheniramine Related Compound C as Maleate, Chlorphenamine Maleate Impurity C as Maleate, Chlorphenamine Impurity C as Maleate
InChI formel InChI=1S/C15H17ClN2.C4H4O4/c1-17-11-9-14(15-4-2-3-10-18-15)12-5-7-13(16)8-6-12;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-8,10,14,17H,9,11H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
SMIL CNCCC(c1ccc(Cl)cc1)c2ccccn2.OC(=O)\C=C/C(=O)O
IUPAC navn (Z)-men-2-enedioinsyre; 3-(4-chlorophenyl)-N-methyl-3-pyridin-2-ylpropan-1-amin
Molekylvægt (g/mol) 376.83
Mængde 100 mg
Formel vægt 376,119 g/mol