Få mere at vide
(3RS)-3-[(2RS)-(2-Cyclopentyl-2-hydroxy-2-phenylacetyl)oxy]-1,1-dimethylpyrrolidinium Bromide, Mikromol™
Artikelnummer. 30049352
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30049352 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30049352 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0834.140025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(3RS)-3-[(2RS)-(2-Cyclopentyl-2-hydroxy-2-phenylacetyl)oxy]-1,1-dimethylpyrrolidinium Bromide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (3RS)-3-[(2RS)-(2-Cyclopentyl-2-hydroxy-2-phenylacetyl)oxy]-1,1-dimethylpyrrolidinium Bromide
CAS 58493-54-2
Analyt- eller komponentnavne (3RS)-3-[(2RS)-(2-Cyclopentyl-2-hydroxy-2-phenylacetyl)oxy]-1,1-dimethylpyrrolidinium Bromide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C19 H28 N O3 . Br
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Pyrrolidinium, 3-[[(2R)-2-cyclopentyl-2-hydroxy-2-phenylacetyl]oxy]-1,1-dimethyl-, bromide (1:1), (3R)-rel-, Pyrrolidinium, 3-[(cyclopentylhydroxyphenylacetyl)oxy]-1,1-dimethyl-, bromide, (R*,R*)- (9CI), Ritropirronium bromide, threo-Glycopyrronium bromide, Glycopyrrolate Erythro Isomer ((RS)-3-[(RS)-2-cyclopentyl-2-hydroxy-2-phenylacetoxy]-1,1-dimethylpyrrolidinium bromide), Glycopyrrolate Erythro Isomer (USP), Glycopyrronium Bromide Imp. N (EP), Pyrrolidinium, 3-[(cyclopentylhydroxyphenylacetyl)oxy]-1,1-dimethyl-, bromide, (R*,R*)-(+/-)-, Glycopyrronium Bromide Impurity N as Bromide, Glycopyrronium Impurity N as Bromide
InChI formel InChI=1S/C19H28NO3.BrH/c1-20(2)13-12-17(14-20)23-18(21)19(22,16-10-6-7-11-16)15-8-4-3-5-9-15;/h3-5,8-9,16-17,22H,6-7,10-14H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1/t17-,19+;/m1./s1
SMIL [Br-].C[N+]1(C)CC[C@H](C1)OC(=O)[C@@](O)(C2CCCC2)c3ccccc3
IUPAC navn [(3R)-1,1-dimethylpyrrolidin-1-ium-3-yl] (2R)-2-cyclopentyl-2-hydroxy-2-phenylacetate;bromide
Molekylvægt (g/mol) 398.334
Mængde 25 mg
Formel vægt 397.125 g/mol