Få mere at vide
(3RS)-3-(2-Methoxy-5-methylphenyl)-N,N-bis(1-methylethyl)-3-phenylpropan-1-amine ((RS)-Tolterodine Methyl Ether), Mikromol™
Artikelnummer. 17912926
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17912926 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17912926 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0900.080100
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(3RS)-3-(2-Methoxy-5-methylphenyl)-N,N-bis(1-methylethyl)-3-phenylpropan-1-amine ((RS)-Tolterodine Methyl Ether)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (3RS)-3-(2-Methoxy-5-methylphenyl)-N,N-bis(1-methylethyl)-3-phenylpropan-1-amine
CAS 124935-88-2
Analyt- eller komponentnavne (3RS)-3-(2-Methoxy-5-methylphenyl)-N,N-bis(1-methylethyl)-3-phenylpropan-1-amine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C23 H33 N O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Benzenepropanamine, 2-methoxy-5-methyl-N,N-bis(1-methylethyl)-γ-phenyl-, 2-Methoxy-5-methyl-N,N-bis(1-methylethyl)-γ-phenylbenzenepropanamine, N,N-Diisopropyl-3-(2-methoxy-5-methylphenyl)-3-phenylpropylamine, N-[3-(2-Methoxy-5-methylphenyl)-3-phenylpropyl]-diisopropylamine, (3RS)-3-(2-Methoxy-5-methylphenyl)-N,N-bis(1-methylethyl)-3-phenylpropan-1-amine, Tolterodine Tartrate Imp. C (EP), Tolterodine Tartrate Impurity C, Tolterodine Impurity C
InChI formel InChI=1S/C23H33NO/c1-17(2)24(18(3)4)15-14-21(20-10-8-7-9-11-20)22-16-19(5)12-13-23(22)25-6/h7-13,16-18,21H,14-15H2,1-6H3
SMIL COc1ccc(C)cc1C(CCN(C(C)C)C(C)C)c2ccccc2
IUPAC navn 3-(2-methoxy-5-methylphenyl)-3-phenyl-N,N-di(propan-2-yl)propan-1-amine
Molekylvægt (g/mol) 339.5142
Mængde 100 mg
Formel vægt 339.2562 g/mol