Få mere at vide
(3RS)-3-(2-Methoxy-5-methylphenyl)-3-phenylpropan-1-ol, Mikromol™
Artikelnummer. 30052534
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30052534 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30052534 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0900.030025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(3RS)-3-(2-Methoxy-5-methylphenyl)-3-phenylpropan-1-ol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (3RS)-3-(2-Methoxy-5-methylphenyl)-3-phenylpropan-1-ol
CAS 124937-73-1
Analyt- eller komponentnavne (3RS)-3-(2-Methoxy-5-methylphenyl)-3-phenylpropan-1-ol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C17 H20 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 3-(2-Methoxy-5-methylphenyl)-3-phenylpropan-1-ol, 3-(2-Methoxy-5-methylphenyl)-3-phenylpropanol, (3RS)-3-(2-Methoxy-5-methylphenyl)-3-phenylpropan-1-ol, Tolterodine Tartrate Imp. A (EP), Benzenepropanol, 2-methoxy-5-methyl-gamma-phenyl-, Tolterodine Tartrate Impurity A, Tolterodine Impurity A
InChI formel InChI=1S/C17H20O2/c1-13-8-9-17(19-2)16(12-13)15(10-11-18)14-6-4-3-5-7-14/h3-9,12,15,18H,10-11H2,1-2H3
SMIL COc1ccc(C)cc1C(CCO)c2ccccc2
IUPAC navn 3-(2-methoxy-5-methylphenyl)-3-phenylpropan-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 256.34
Mængde 25 mg
Formel vægt 256.1463 g/mol