Få mere at vide
(3RS)-3-(2-Methoxy-5-methylphenyl)-3-phenylpropan-1-ol, Mikromol™
Beskrivelse
(3RS)-3-(2-Methoxy-5-methylphenyl)-3-phenylpropan-1-ol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3RS)-3-(2-Methoxy-5-methylphenyl)-3-phenylpropan-1-ol |
| CAS | 124937-73-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | (3RS)-3-(2-Methoxy-5-methylphenyl)-3-phenylpropan-1-ol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C17 H20 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 3-(2-Methoxy-5-methylphenyl)-3-phenylpropan-1-ol, 3-(2-Methoxy-5-methylphenyl)-3-phenylpropanol, (3RS)-3-(2-Methoxy-5-methylphenyl)-3-phenylpropan-1-ol, Tolterodine Tartrate Imp. A (EP), Benzenepropanol, 2-methoxy-5-methyl-gamma-phenyl-, Tolterodine Tartrate Impurity A, Tolterodine Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C17H20O2/c1-13-8-9-17(19-2)16(12-13)15(10-11-18)14-6-4-3-5-7-14/h3-9,12,15,18H,10-11H2,1-2H3 |
| SMIL | COc1ccc(C)cc1C(CCO)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | 3-(2-methoxy-5-methylphenyl)-3-phenylpropan-1-ol |
| Vis mere |