Få mere at vide
(3RS)-3-[(1H-Imidazol-1-yl)methyl]-9-methyl-1,2,3,9-tetrahydro-4H-carbazol-4-one (C-Demethylondansetron), Mikromol™
Artikelnummer. 30049969
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30049969 25 mg
18040300 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30049969 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0252.070025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(3RS)-3-[(1H-Imidazol-1-yl)methyl]-9-methyl-1,2,3,9-tetrahydro-4H-carbazol-4-one (C-Demethylondansetron)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale C-Demethylondansetron
CAS 99614-03-6
Analyt- eller komponentnavne C-Demethylondansetron
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C17 H17 N3 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Ondansetron Hydrochloride Dihydrate Imp. G (EP), Ondansetron Imp. G (EP), (3RS)-3-[(1H-Imidazol-1-yl)methyl]-9-methyl-1,2,3,9-tetrahydro-4H-carbazol-4-one, C-Demethylondansetron, Ondansetron Hydrochloride Dihydrate Impurity G, Ondansetron Impurity G
InChI formel InChI=1S/C17H17N3O/c1-19-14-5-3-2-4-13(14)16-15(19)7-6-12(17(16)21)10-20-9-8-18-11-20/h2-5,8-9,11-12H,6-7,10H2,1H3
SMIL Cn1c2CCC(Cn3ccnc3)C(=O)c2c4ccccc14
IUPAC navn 3-(imidazol-1-ylmethyl)-9-methyl-2,3-dihydro-1H-carbazol-4-one
Molekylvægt (g/mol) 279.34
Mængde 25 mg
Formel vægt 279.1372 g/mol