missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(3RS)-1,3-Bis[4,-2-(methylpropyl)phenyl]butan-1-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3RS)-1,3-Bis[4-(2-methyl-propyl)phenyl]butan-1-one |
| CAS | 2143535-25-3 |
| Molekylær formel | C24 H32 O |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | (3RS)-1,3-Bis[4-(2-methyl-propyl)phenyl]butan-1-one, Ibuprofen Imp. H (EP), 1-Butanone, 1,3-bis[4-(2-methylpropyl)phenyl]- (ACI), 1,3-Bis[4-(2-methylpropyl)phenyl]-1-butanone (ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C24H32O/c1-17(2)14-20-6-10-22(11-7-20)19(5)16-24(25)23-12-8-21(9-13-23)15-18(3)4/h6-13,17-19H,14-16H2,1-5H3 |
| SMIL | CC(C)Cc1ccc(cc1)C(C)CC(=O)c2ccc(CC(C)C)cc2 |
| IUPAC navn | 1,3-bis[4-(2-methylpropyl)phenyl]butan-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 336.51 |
| Formel vægt | 336.2453 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?