Få mere at vide
(3RS)-1,3-Bis[4-(2-methylpropyl)phenyl]butan-1-one, Mikromol™
Artikelnummer. 17973796
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17973796 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17973796 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0002.30
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(3RS)-1,3-Bis[4-(2-methylpropyl)phenyl]butan-1-one
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (3RS)-1,3-Bis[4-(2-methyl-propyl)phenyl]butan-1-one
CAS 2143535-25-3
Analyt- eller komponentnavne (3RS)-1,3-Bis[4-(2-methyl-propyl)phenyl]butan-1-one
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C24 H32 O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym (3RS)-1,3-Bis[4-(2-methyl-propyl)phenyl]butan-1-one, Ibuprofen Imp. H (EP), Ibuprofen Impurity H
InChI formel InChI=1S/C24H32O/c1-17(2)14-20-6-10-22(11-7-20)19(5)16-24(25)23-12-8-21(9-13-23)15-18(3)4/h6-13,17-19H,14-16H2,1-5H3
SMIL CC(C)Cc1ccc(cc1)C(C)CC(=O)c2ccc(CC(C)C)cc2
IUPAC navn 1,3-bis[4-(2-methylpropyl)phenyl]butan-1-one
Molekylvægt (g/mol) 336.51
Mængde 100 mg
Formel vægt 336.2453 g/mol