missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(3R-trans)-[2-[3,5-Bis[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]cyclohexylidene]ethyl]diphenyl-phosphine Oxide, TRC

Artikelnummer. 30334542
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30334542 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30334542 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB4298102.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (3R-trans)-(2-(3,5-Bis(((1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl)oxy)cyclohexylidene)ethyl)diphenyl-phosphine Oxide
CAS 139356-39-1
Molekylær formel C32H51O3PSi2
Mængde 2.5 g
Synonym [2-[(3R,5R)-3,5-Bis[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]cyclohexylidene]ethyl]diphenyl-phosphine Oxide
InChI formel InChI=1S/C32H51O3PSi2/c1-31(2,3)37(7,8)34-27-23-26(24-28(25-27)35-38(9,10)32(4,5)6)21-22-36(33,29-17-13-11-14-18-29)30-19-15-12-16-20-30/h11-21,27-28H,22-25H2,1-10H3/t27-,28-/m1/s1
SMIL CC(C)(C)[Si](C)(C)O[C@H]1C[C@@H](CC(=CCP(=O)(c2ccccc2)c3ccccc3)C1)O[Si](C)(C)C(C)(C)C
IUPAC navn tert-butyl-[(1R,3R)-3-[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxy-5-(2-diphenylphosphorylethylidene)cyclohexyl]oxy-dimethylsilane
Molekylvægt (g/mol) 570.89
Formel vægt 570.3114
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.