Få mere at vide
(3R)-Tetrahydrofuran-3-yl 4-Methylbenzenesulfonate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3R)-Tetrahydrofuran-3-yl 4-Methylbenzenesulfonate |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14O4S/c1-9-2-4-11(5-3-9)16(12,13)15-10-6-7-14-8-10/h2-5,10H,6-8H2,1H3/t10-/m1/s1 |
| Formel vægt | 242.0613 |
| Procent renhed | >95% |