Få mere at vide
(3R-cis)-Dihydro-3-hydroxy-4-(phenylmethoxy)-2(3H)-furanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3R-cis)-Dihydro-3-hydroxy-4-(phenylmethoxy)-2(3H)-furanone |
| CAS | 169738-14-1 |
| Molekylær formel | C11H12O4 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | (3R,4R)-4-(Benzyloxy)-3-hydroxydihydrofuran-2(3H)-one |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12O4/c12-10-9(7-15-11(10)13)14-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9-10,12H,6-7H2/t9-,10-/m1/s1 |
| SMIL | O[C@@H]1[C@@H](COC1=O)OCc2ccccc2 |
| IUPAC navn | (3R,4R)-3-hydroxy-4-phenylmethoxyoxolan-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 208.21 |
| Formel vægt | 208.0736 |