Få mere at vide
(3R)-aminoquinuclidin dihydrochlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3R)-Aminoquinuclidine Dihydrochloride |
| CAS | 123536-14-1 |
| Molekylær formel | C7 H14 N2 . 2 Cl H |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | (R)-(+)-3-Aminoquinuclidine Dihydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14N2.2ClH/c8-7-5-9-3-1-6(7)2-4-9;;/h6-7H,1-5,8H2;2*1H/t7-;;/m0../s1 |
| SMIL | Cl.Cl.N[C@H]1CN2CCC1CC2 |
| IUPAC navn | (3R)-1-azabicyclo[2.2.2]oktan-3-amin; dihydrochlorid |
| Molekylvægt (g/mol) | 199.12 |
| Formel vægt | 198.0691 |