Få mere at vide
(3R,7aS)-Tetrahydro-3-phenyl-3H,5H-pyrrolo[1,2-c]oxazol-5-on, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3R,7aS)-Tetrahydro-3-phenyl-3H,5H-pyrrolo[1,2-c]oxazol-5-one |
| CAS | 103201-79-2 |
| Molekylær formel | C12H13NO2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | (+)-(3R,7aS)-Tetrahydro-3-phenyl-3H,5H-pyrrolo[1,2-c]oxazol-5-one |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13NO2/c14-11-7-6-10-8-15-12(13(10)11)9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10,12H,6-8H2/t10-,12+/m0/s1 |
| SMIL | O=C1CC[C@H]2CO[C@@H](N12)c3ccccc3 |
| IUPAC navn | (3R,7aS)-3-phenyl-3,6,7,7a-tetrahydro-1H-pyrrolo[1,2-c][1,3]oxazol-5-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 203.24 |
| Formel vægt | 203.0946 |