Få mere at vide
(3R,7aS)-Tetrahydro-3-phenyl-3H,5H-pyrrolo[1,2-c]oxazol-5-on, TRC
Artikelnummer. 30428133
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30428133 2.5 g 2.5g
1 options
Artikelnummer. 30428133 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT2956902.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (3R,7aS)-Tetrahydro-3-phenyl-3H,5H-pyrrolo[1,2-c]oxazol-5-one
CAS 103201-79-2
Molekylær formel C12H13NO2
Mængde 2.5 g
Synonym (+)-(3R,7aS)-Tetrahydro-3-phenyl-3H,5H-pyrrolo[1,2-c]oxazol-5-one
InChI formel InChI=1S/C12H13NO2/c14-11-7-6-10-8-15-12(13(10)11)9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10,12H,6-8H2/t10-,12+/m0/s1
SMIL O=C1CC[C@H]2CO[C@@H](N12)c3ccccc3
IUPAC navn (3R,7aS)-3-phenyl-3,6,7,7a-tetrahydro-1H-pyrrolo[1,2-c][1,3]oxazol-5-one
Molekylvægt (g/mol) 203.24
Formel vægt 203.0946