missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(3R,5S)-Fluvastatin tert-Butyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30408401
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30408401 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30408401 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF6012701MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (3R,5S)-Fluvastatin tert-Butyl Ester
CAS 194934-96-8
Molekylær formel C28 H34 F N O4
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C28H34FNO4/c1-18(2)30-24-9-7-6-8-23(24)27(19-10-12-20(29)13-11-19)25(30)15-14-21(31)16-22(32)17-26(33)34-28(3,4)5/h6-15,18,21-22,31-32H,16-17H2,1-5H3/b15-14+/t21-,22-/m1/s1
SMIL CC(C)n1c(\C=C\[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)OC(C)(C)C)c(c2ccc(F)cc2)c3ccccc13
IUPAC navn tert-butyl (E,3R,5S)-7-[3-(4-fluorophenyl)-1-propan-2-ylindol-2-yl]-3,5-dihydroxyhept-6-enoate
Molekylvægt (g/mol) 467.57
Formel vægt 467.2472
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.