Få mere at vide
(3R,5S,6E)-7-[4-(4-Fluorophenyl)-2-[[(2-hydroxy-2-methylpropyl)sulfonyl](methyl)amino]-6-(1-methylethyl)pyrimidin-5-yl]-3,5-dihydroxyhept-6-enoic Acid Calcium Salt, Mikromol
Artikelnummer. 30459329
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30459329 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30459329 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0936.170025
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(3R,5S,6E)-7-[4-(4-Fluorophenyl)-2-[[(2-hydroxy-2-methylpropyl)sulfonyl](methyl)amino]-6-(1-methylethyl)pyrimidin-5-yl]-3,5-dihydroxyhept-6-enoic Acid Calcium Salt, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale S-Desmethyl-S-(2-hydroxy-2-methylpropyl) Rosuvastatin Calcium Salt
CAS 1714147-47-3
Analyt- eller komponentnavne S-Desmethyl-S-(2-hydroxy-2-methylpropyl) Rosuvastatin Calcium Salt
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel 2 C25 H33 F N3 O7 S . Ca
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym (3R,5S,6E)-7-[4-(4-Fluorophenyl)-2-[[(2-hydroxy-2-methylpropyl)sulfonyl]methylamino]-6-(1-methylethyl)-5-pyrimidinyl]-3,5-dihydroxy-6-heptenoic Acid Calcium Salt (2:1), Rosuvastatin Calcium Imp. A (EP) as Calcium Salt, Calcium (3R,5S,E)-7-{4-(4-fluorophen, (3R,5S,6E)-7-[4-(4-Fluorophenyl)-2-[[(2-hydroxy-2-methylpropyl)sulfonyl](methyl)amino]-6-(1-methylethyl)pyrimidin-5-yl]-3,5-dihydroxyhept-6-enoic Acid Calcium Salt
InChI formel InChI=1S/2C25H34FN3O7S.Ca/c2*1-15(2)22-20(11-10-18(30)12-19(31)13-21(32)33)23(16-6-8-17(26)9-7-16)28-24(27-22)29(5)37(35,36)14-25(3,4)34;/h2*6-11,15,18-19,30-31,34H,12-14H2,1-5H3,(H,32,33);/q;;+2/p-2/b2*11-10+;/t2*18-,19-;/m11./s1
Løsningstype Neat
SMIL [Ca+2].CC(C)c1nc(nc(c1\C=C\[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)[O-])c2ccc(F)cc2)N(C)S(=O)(=O)CC(C)(C)O.CC(C)c3nc(nc(c3\C=C\[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)[O-])c4ccc(F)cc4)N(C)S(=O)(=O)CC(C)(C)O
IUPAC navn calcium;(E,3R,5S)-7-[4-(4-fluorophenyl)-2-[(2-hydroxy-2-methylpropyl)sulfonyl-methylamino]-6-propan-2-ylpyrimidin-5-yl]-3,5-dihydroxyhept-6-enoate
Molekylvægt (g/mol) 1117.296
Mængde 25 mg
Formel vægt 1116.367 g/mol