missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(3R,5S)-6-Chloro-3,5-dihydroxyhexanoic Acid tert-Butyl Ester (~90%), TRC

Artikelnummer. 30365311
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30365311 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30365311 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3658151G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (3R,5S)-6-Chloro-3,5-dihydroxyhexanoic Acid tert-Butyl Ester
CAS 154026-93-4
Molekylær formel C10 H19 Cl O4
Mængde 1 g
Synonym Hexanoic acid, 6-chloro-3,5-dihydroxy-, 1,1-dimethylethyl ester, (3R,5S)-, Hexanoic acid, 6-chloro-3,5-dihydroxy-, 1,1-dimethylethyl ester, [S-(R*,S*)]-, 1,1-Dimethylethyl (3R,5S)-6-chloro-3,5-dihydroxyhexanoate, (3R,5S)-6-Chloro-3,5-dihydroxyhexanoic acid tert-butyl ester
InChI formel InChI=1S/C10H19ClO4/c1-10(2,3)15-9(14)5-7(12)4-8(13)6-11/h7-8,12-13H,4-6H2,1-3H3/t7-,8+/m1/s1
SMIL CC(C)(C)OC(=O)C[C@H](O)C[C@H](O)CCl
IUPAC navn tert-butyl (3R,5S)-6-chloro-3,5-dihydroxyhexanoate
Molekylvægt (g/mol) 238.71
Formel vægt 238.0972
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.