missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(3R,5S)-5-Hydroxymethyl-3-pyrrolidinol Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3R,5S)-5-Hydroxymethyl-3-pyrrolidinol Hydrochloride |
| CAS | 478922-47-3 |
| Molekylær formel | C5H12ClNO2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | (2S,4R)-4-Hydroxy-2-pyrrolidinemethanol Hydrochloride, (3R,5S)-3-Hydroxy-5-hydroxymethylpyrrolidine Hydrochloride, (3R,5S)-5-(Hydroxymethyl)pyrrolidin-3-ol Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11NO2.ClH/c7-3-4-1-5(8)2-6-4;/h4-8H,1-3H2;1H/t4-,5+;/m0./s1 |
| SMIL | Cl.OC[C@@H]1C[C@@H](O)CN1 |
| IUPAC navn | (3R,5S)-5-(hydroxymethyl)pyrrolidin-3-ol;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 153.61 |
| Formel vægt | 153.0557 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?