missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(3R,5S)-5-(6-Cyclopropyl-10-fluorobenzo[k]phenanthridin-8-yl)-3,5-dihydroxypentanoic Acid, TRC

Artikelnummer. 30349083
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30349083 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30349083 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC9895755MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (3R,5S)-5-(6-Cyclopropyl-10-fluorobenzo[k]phenanthridin-8-yl)-3,5-dihydroxypentanoic Acid
CAS 1187966-93-3
Molekylær formel C25 H22 F N O4
Mængde 5 mg
Synonym (βR,δS)-6-Cyclopropyl-10-fluoro-β,δ-dihydroxybenzo[k]phenanthridine-8-pentanoic Acid
InChI formel InChI=1S/C25H22FNO4/c26-14-7-8-16-18(9-14)19(22(29)10-15(28)11-23(30)31)12-20-24(16)17-3-1-2-4-21(17)27-25(20)13-5-6-13/h1-4,7-9,12-13,15,22,28-29H,5-6,10-11H2,(H,30,31)/t15-,22+/m1/s1
SMIL O[C@H](C[C@H](O)c1cc2c(nc3ccccc3c2c4ccc(F)cc14)C5CC5)CC(=O)O
IUPAC navn (3R,5S)-5-(6-cyclopropyl-10-fluorobenzo[k]phenanthridin-8-yl)-3,5-dihydroxypentanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 419.445
Formel vægt 419.153
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.