Få mere at vide
(3R,5S)-5-(6-Cyclopropyl-10-fluorobenzo[k]phenanthridin-8-yl)-3,5-dihydroxypentanoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3R,5S)-5-(6-Cyclopropyl-10-fluorobenzo[k]phenanthridin-8-yl)-3,5-dihydroxypentanoic Acid |
| CAS | 1187966-93-3 |
| Molekylær formel | C25 H22 F N O4 |
| Mængde | 0.5 mg |
| Synonym | (βR,δS)-6-Cyclopropyl-10-fluoro-β,δ-dihydroxybenzo[k]phenanthridine-8-pentanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C25H22FNO4/c26-14-7-8-16-18(9-14)19(22(29)10-15(28)11-23(30)31)12-20-24(16)17-3-1-2-4-21(17)27-25(20)13-5-6-13/h1-4,7-9,12-13,15,22,28-29H,5-6,10-11H2,(H,30,31)/t15-,22+/m1/s1 |
| SMIL | O[C@H](C[C@H](O)c1cc2c(nc3ccccc3c2c4ccc(F)cc14)C5CC5)CC(=O)O |
| IUPAC navn | (3R,5S)-5-(6-cyclopropyl-10-fluorobenzo[k]phenanthridin-8-yl)-3,5-dihydroxypentanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 419.445 |
| Formel vægt | 419.153 |