missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(3R,5R)-Atorvastatin Amide, TRC

Artikelnummer. 30135326
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135326 50 mg
30133337 100 mg
30010362 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30135326 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA79166550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 2125501-02-0
Molekylær formel C33H36FN3O4
Molekylvægt (g/mol) 557.66
Synonym 1H-Pyrrole-1-heptanamide, 2-(4-fluorophenyl)-β,δ-dihydroxy-5-(1-methylethyl)-3-phenyl-4-[(phenylamino)carbonyl]-, (βR,δR)-, (3R,5R)-Atorvastatin Amide, Atorvastatin Amide
IUPAC navn 1-[(3R,5R)-7-amino-3,5-dihydroxy-7-oxoheptyl]-5-(4-fluorophenyl)-N,4-diphenyl-2-propan-2-ylpyrrole-3-carboxamide
SMIL CC(C)c1c(C(=O)Nc2ccccc2)c(c3ccccc3)c(c4ccc(F)cc4)n1CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)N

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (3R,5R)-Atorvastatin Amide
Analyt- eller komponentnavne (3R,5R)-Atorvastatin Amide
Forsendelsestilstand Room Temperature
InChI formel InChI=1S/C33H36FN3O4/c1-21(2)31-30(33(41)36-25-11-7-4-8-12-25)29(22-9-5-3-6-10-22)32(23-13-15-24(34)16-14-23)37(31)18-17-26(38)19-27(39)20-28(35)40/h3-16,21,26-27,38-39H,17-20H2,1-2H3,(H2,35,40)(H,36,41)/t26-,27-/m1/s1
Løsningstype Neat
Industry Type Pharmaceutical
Mængde 50 mg
Formel vægt 557.269
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.