Få mere at vide
(3R,5R)-Atorvastatin Amide, Mikromol™
Artikelnummer. 30049265
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30049265 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30049265 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0400.390025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(3R,5R)-Atorvastatin Amide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (3R,5R)-Atorvastatin Amide
CAS 2125501-02-0
Analyt- eller komponentnavne (3R,5R)-Atorvastatin Amide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C33H36FN3O4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1-((3R,5R)-7-(Aminooxy)-3,5-dihydroxy-7-oxoheptyl)-5-(4-fluorophenyl)-2-isopropyl-N,4-diphenyl-1H-pyrrole-3-carboxamide, 1H-Pyrrole-1-heptanamide, 2-(4-fluorophenyl)-β,Δ-dihydroxy-5-(1-methylethyl)-3-phenyl-4-[(phenylamino)carbonyl]-, (βR,ΔR)-, Atorvastatin Amide
InChI formel InChI=1S/C33H36FN3O4/c1-21(2)31-30(33(41)36-25-11-7-4-8-12-25)29(22-9-5-3-6-10-22)32(23-13-15-24(34)16-14-23)37(31)18-17-26(38)19-27(39)20-28(35)40/h3-16,21,26-27,38-39H,17-20H2,1-2H3,(H2,35,40)(H,36,41)/t26-,27-/m1/s1
SMIL CC(C)c1c(C(=O)Nc2ccccc2)c(c3ccccc3)c(c4ccc(F)cc4)n1CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)N
IUPAC navn 1-[(3R,5R)-7-amino-3,5-dihydroxy-7-oxoheptyl]-5-(4-fluorophenyl)-N,4-diphenyl-2-propan-2-ylpyrrole-3-carboxamide
Molekylvægt (g/mol) 557.66
Mængde 25 mg
Formel vægt 557.269 g/mol