Få mere at vide
(3R,5R)-Atorvastatin Amide, Mikromol™
Beskrivelse
(3R,5R)-Atorvastatin Amide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3R,5R)-Atorvastatin Amide |
| CAS | 2125501-02-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | (3R,5R)-Atorvastatin Amide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C33H36FN3O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 1-((3R,5R)-7-(Aminooxy)-3,5-dihydroxy-7-oxoheptyl)-5-(4-fluorophenyl)-2-isopropyl-N,4-diphenyl-1H-pyrrole-3-carboxamide, 1H-Pyrrole-1-heptanamide, 2-(4-fluorophenyl)-β,Δ-dihydroxy-5-(1-methylethyl)-3-phenyl-4-[(phenylamino)carbonyl]-, (βR,ΔR)-, Atorvastatin Amide |
| InChI formel | InChI=1S/C33H36FN3O4/c1-21(2)31-30(33(41)36-25-11-7-4-8-12-25)29(22-9-5-3-6-10-22)32(23-13-15-24(34)16-14-23)37(31)18-17-26(38)19-27(39)20-28(35)40/h3-16,21,26-27,38-39H,17-20H2,1-2H3,(H2,35,40)(H,36,41)/t26-,27-/m1/s1 |
| SMIL | CC(C)c1c(C(=O)Nc2ccccc2)c(c3ccccc3)c(c4ccc(F)cc4)n1CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)N |
| IUPAC navn | 1-[(3R,5R)-7-amino-3,5-dihydroxy-7-oxoheptyl]-5-(4-fluorophenyl)-N,4-diphenyl-2-propan-2-ylpyrrole-3-carboxamide |
| Vis mere |