Få mere at vide
(3R,5R)-7-[(1S,2S,6S,8S,8aR)-6,8-Dihydroxy-2-methyl-1,2,6,7,8,8a-hexahydronaph-thalen-1-yl]-3,5-dihydroxyheptanoic Acid Sodium Salt, Mikromol
Artikelnummer. 30463953
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30463953 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30463953 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0503.070025
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(3R,5R)-7-[(1S,2S,6S,8S,8aR)-6,8-Dihydroxy-2-methyl-1,2,6,7,8,8a-hexahydronaph-thalen-1-yl]-3,5-dihydroxyheptanoic Acid Sodium Salt, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (3R,5R)-7-[(1S,2S,6S,8S,8aR)-6,8-Dihydroxy-2-methyl-1,2,6,7,8,8a-hexahydronaph-thalen-1-yl]-3,5-dihydroxyheptanoic Acid Sodium Salt
CAS 151061-28-8
Analyt- eller komponentnavne (3R,5R)-7-[(1S,2S,6S,8S,8aR)-6,8-Dihydroxy-2-methyl-1,2,6,7,8,8a-hexahydronaph-thalen-1-yl]-3,5-dihydroxyheptanoic Acid Sodium Salt
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C18 H27 O6 . Na
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1-Naphthaleneheptanoic acid, 1,2,6,7,8,8a-hexahydro-β,δ,6,8-tetrahydroxy-2-methyl-, monosodium salt, (βR,δR,1S,2S,6S,8S,8aR)- (9CI), 1-Naphthaleneheptanoic acid, 1,2,6,7,8,8a-hexahydro-β,δ,6,8-tetrahydroxy-2-methyl-, monosodium salt, [1S-[1α(βS*,δS*),2α,6
InChI formel InChI=1S/C18H28O6.Na/c1-10-2-3-11-6-13(20)8-16(22)18(11)15(10)5-4-12(19)7-14(21)9-17(23)24;/h2-3,6,10,12-16,18-22H,4-5,7-9H2,1H3,(H,23,24);/q;+1/p-1/t10-,12+,13+,14+,15-,16-,18-;/m0./s1
Løsningstype Neat
SMIL [Na+].C[C@H]1C=CC2=C[C@@H](O)C[C@H](O)[C@@H]2[C@H]1CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)[O-]
IUPAC navn sodium;(3R,5R)-7-[(1S,2S,6S,8S,8aR)-6,8-dihydroxy-2-methyl-1,2,6,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl]-3,5-dihydroxyheptanoate
Molekylvægt (g/mol) 362.393
Mængde 25 mg
Formel vægt 362.171 g/mol